4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346429-250MGEA 109 EUR
APOSOR346429-250MG
4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde ≥97%
4-Acetyl-1H-pyrrole-2-carboxaldehyde
Formel: C₇H₇NO₂
Molekulargewicht: 137,136 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179580
CAS-Nummer: 16168-92-6