2-Propylidenemalononitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346446-1GEA 201 EUR
APOSOR346446-1G APOSOR346446-5G
2-Propylidenemalononitrile 95+%
2-Propylidenemalononitrile
Formel: C₆H₆N₂
Molekulargewicht: 106,125 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06213931
CAS-Nummer: 52833-34-8