2-((E)-3-Ethoxy-2-methyl-allylidene)-malononitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346447-1GEA 201 EUR
APOSOR346447-1G APOSOR346447-5G
2-((E)-3-Ethoxy-2-methyl-allylidene)-malononitrile 95+%
2-((E)-3-Ethoxy-2-methyl-allylidene)-malononitrile
Formel: C₉H₁₀N₂O
Molekulargewicht: 162,188 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06214167
CAS-Nummer: 65995-93-9