4-Methylbenzimidic acid methyl ester hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346452-1GEA 265 EUR
APOSOR346452-1G APOSOR346452-5G APOSOR346452-500MG
4-Methylbenzimidic acid methyl ester hydrochloride 95+%
4-Methylbenzimidic acid methyl ester hydrochloride
Formel: C₉H₁₁NO·ClH
Molekulargewicht: 185,651 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19981473
CAS-Nummer: 39739-50-9