3-Methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR346460-500MGEA 449 EUR
APOSOR346460-500MG APOSOR346460-1G
3-Methylisothiazole-5-carboxaldehyde 95+%
3-Methylisothiazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₅H₅NOS
Molekulargewicht: 127,164 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10700240
CAS-Nummer: 88511-32-4