6-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346468-1GEA
308
EUR
APOSOR346468-1G
6-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde 95+%
6-Methoxybenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₈O₂S Molekulargewicht: 192,234 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11101038 CAS-Nummer: 1001203-26-4 |