1-Methyl-1,4-dihydrobenzo[d][1,3]oxazin-2-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346472-1GEA
412
EUR
APOSOR346472-1G
1-Methyl-1,4-dihydrobenzo[d][1,3]oxazin-2-one 95+%
1-Methyl-1,4-dihydrobenzo[d][1,3]oxazin-2-one
Formel:
C₉H₉NO₂ Molekulargewicht: 163,173 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27937067 CAS-Nummer: 13213-95-1 |