3-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346481-1GEA 412 EUR
APOSOR346481-1G
3-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine 95+%
3-(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)phenylamine
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Molekulargewicht: 188,226 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20701923
CAS-Nummer: 875628-76-5