3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346502-5GEA 739 EUR
APOSOR346502-5G APOSOR346502-1G
3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde 95+%
3-Isopropylisoxazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₇H₉NO₂
Molekulargewicht: 139,152 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14702865
CAS-Nummer: 121604-54-4