2-Methyl-1,3-benzoxazole-6-carbonyl chloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346517-1GEA
412
EUR
APOSOR346517-1G
2-Methyl-1,3-benzoxazole-6-carbonyl chloride 95+%
2-Methyl-1,3-benzoxazole-6-carbonyl chloride
Formel:
C₉H₆ClNO₂ Molekulargewicht: 195,602 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13174295 CAS-Nummer: 202195-57-1 |