2-(4-Methoxyphenyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346574-1GEA
371
EUR
APOSOR346574-1G
2-(4-Methoxyphenyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazole 95+%
2-(4-Methoxyphenyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazole
Formel:
C₁₂H₁₃NOS Molekulargewicht: 219,303 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16310719 CAS-Nummer: 100192-04-9 |