5-Ethyl-2-methyl-2H-pyrazol-3-ol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346602-1GEA
371
EUR
APOSOR346602-1G
5-Ethyl-2-methyl-2H-pyrazol-3-ol 95+%
5-Ethyl-2-methyl-2H-pyrazol-3-ol
Formel:
C₆H₁₀N₂O Molekulargewicht: 126,156 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD21666882 CAS-Nummer: 29939-22-8 |