1-[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]ethanone 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346610-1GEA
622
EUR
APOSOR346610-1G
1-[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]ethanone 95+%
1-[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]ethanone
Formel:
C₁₃H₁₁NO Molekulargewicht: 197,233 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11932624 CAS-Nummer: 173681-56-6 |