3-(Pyridin-3-yl)acrylic acid methyl ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346615-1GEA
328
EUR
APOSOR346615-1G
3-(Pyridin-3-yl)acrylic acid methyl ester 95+%
3-(Pyridin-3-yl)acrylic acid methyl ester
Formel:
C₉H₉NO₂ Molekulargewicht: 163,173 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00970044 CAS-Nummer: 61859-84-5 |