3-Methylfuran-2-carboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346630-1GEA
308
EUR
APOSOR346630-1G
3-Methylfuran-2-carboxamide 95+%
3-Methylfuran-2-carboxamide
Formel:
C₆H₇NO₂ Molekulargewicht: 125,125 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11643939 CAS-Nummer: 84374-70-9 |