5-tert-Butyl-3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346655-1GEA
518
EUR
APOSOR346655-1G
5-tert-Butyl-3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole 95+%
5-tert-Butyl-3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole
Formel:
C₉H₁₄N₂O Molekulargewicht: 166,22 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29968177 CAS-Nummer: 1165931-70-3 |