3-Methylbenzofuran-5-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346680-1GEA
729
EUR
APOSOR346680-1G
3-Methylbenzofuran-5-carboxylic acid 95+%
3-Methylbenzofuran-5-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈O₃ Molekulargewicht: 176,169 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07437982 CAS-Nummer: 501892-99-5 |