5-tert-Butyl-2-methylfuran-3-carboxamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346683-1GEA
622
EUR
APOSOR346683-1G
5-tert-Butyl-2-methylfuran-3-carboxamide 95+%
5-tert-Butyl-2-methylfuran-3-carboxamide
Formel:
C₁₀H₁₅NO₂ Molekulargewicht: 181,232 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00276989 CAS-Nummer: 175276-67-2 |