4-Bromo-3-chlorobenzamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346690-1GEA
251
EUR
APOSOR346690-1G
APOSOR346690-5G
4-Bromo-3-chlorobenzamide 95+%
4-Bromo-3-chlorobenzamide
Formel:
C₇H₅BrClNO Molekulargewicht: 234,478 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17779957 CAS-Nummer: 1228826-41-2 |