4-o-Tolylpyridine 90+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR346714-1GEA 622 EUR
APOSOR346714-1G APOSOR346714-500MG
4-o-Tolylpyridine 90+%
4-o-Tolylpyridine
Formel: C₁₂H₁₁N
Molekulargewicht: 169,222 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00657927
CAS-Nummer: 30456-66-7