4-[tert-Butyl(4-methoxybenzyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid 98%
APOSOR3494-1GEA
0
EUR
APOSOR3494-1G
4-[tert-Butyl(4-methoxybenzyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid 98%
4-[tert-Butyl(4-methoxybenzyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
Formel:
C₁₈H₂₄BNO₅S Molekulargewicht: 377,263 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027251 CAS-Nummer: 957060-86-5 |