4-Bromo-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350031-1GEA
61.1
EUR
APOSOR350031-1G
4-Bromo-2,6-dimethoxybenzaldehyde
4-Bromo-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molekulargewicht: 245,07 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22192498 CAS-Nummer: 1354050-38-6 |