6-Bromo-5-methoxy-1H-indole
APOSOR350035-250MGEA
0
EUR
APOSOR350035-250MG
6-Bromo-5-methoxy-1H-indole
6-Bromo-5-methoxy-1H-indole
Formel:
C₉H₈BrNO Molekulargewicht: 226,07 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11848542 CAS-Nummer: 106103-36-0 |