2-(3-Chlorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350108-1GEA
172
EUR
APOSOR350108-1G
APOSOR350108-250MG
2-(3-Chlorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-(3-Chlorobenzyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel:
C₁₃H₁₈BClO₂ Molekulargewicht: 252,545 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10698516 CAS-Nummer: 517920-59-1 |