D-Xylopyranose
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350116-100GEA
66.9
EUR
APOSOR350116-100G
D-Xylopyranose
D-Xylopyranose
Formel:
C₅H₁₀O₅ Molekulargewicht: 150,13 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064360 CAS-Nummer: 6763-34-4 |