1H-Indazole-3-carboxaldehyde hydrochloride
APOSOR350191-250MGEA
0
EUR
APOSOR350191-250MG
1H-Indazole-3-carboxaldehyde hydrochloride
1H-Indazole-3-carboxaldehyde hydrochloride
Formel:
C₈H₆N₂O·ClH Molekulargewicht: 182,607 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11656791 CAS-Nummer: 1186663-60-4 |