Methyl 2-Acetylpyridine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350226-5GEA 111 EUR
APOSOR350226-5G
Methyl 2-Acetylpyridine-4-carboxylate
Methyl 2-Acetylpyridine-4-carboxylate
Formel: C₉H₉NO₃
Molekulargewicht: 179,173 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09032412
CAS-Nummer: 138715-82-9