5-Nitro-1,2,3-benzenetricarboxylic Acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR350301-5GEA
181
EUR
APOSOR350301-5G
5-Nitro-1,2,3-benzenetricarboxylic Acid
5-Nitro-1,2,3-benzenetricarboxylic Acid
Formel:
C₉H₅NO₈ Molekulargewicht: 255,138 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03839939 CAS-Nummer: 3807-81-6 |