Methyl 5-chloro-6-methylpyrazine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR350502-1GEA 108 EUR
APOSOR350502-1G
Methyl 5-chloro-6-methylpyrazine-2-carboxylate
Methyl 5-chloro-6-methylpyrazine-2-carboxylate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Molekulargewicht: 186,596 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18633146
CAS-Nummer: 77168-85-5