2-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR350511-250MGEA
201
EUR
APOSOR350511-250MG
2-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine 97%
2-Methyl-5-(pyrrolidin-2-yl)pyridine
Formel:
C₁₀H₁₄N₂ Molekulargewicht: 162,232 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12024458 CAS-Nummer: 90872-72-3 |