2-(3-Bromophenyl)-N-tert-butylacetamide 98%
APOSOR3539-5GEA 0 EUR
APOSOR3539-5G APOSOR3539-1G
2-(3-Bromophenyl)-N-tert-butylacetamide 98%
2-(3-Bromophenyl)-N-tert-butylacetamide
Formel: C₁₂H₁₆BrNO
Molekulargewicht: 270,166 g/mol
Schmelzpunkt: 104…107 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02666610
CAS-Nummer: 883801-90-9