2-Bromo-5-ethoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR3575-5GEA
101
EUR
APOSOR3575-5G
APOSOR3575-1G
2-Bromo-5-ethoxypyridine
2-Bromo-5-ethoxypyridine
Formel:
C₇H₈BrNO Molekulargewicht: 202,049 g/mol Schmelzpunkt: 47…48 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09260481 CAS-Nummer: 42834-01-5 |