2-Cyanopyridine-5-boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR360121-5GEA 389 EUR
APOSOR360121-5G APOSOR360121-10G APOSOR360121-1G
2-Cyanopyridine-5-boronic acid 97%
2-Cyanopyridine-5-boronic acid
Formel: C₆H₅BN₂O₂
Molekulargewicht: 147,927 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10696633
CAS-Nummer: 1011722-07-8