6-Aminopyridine-3-boronic acid hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR360171-1GEA 42.3 EUR
APOSOR360171-1G APOSOR360171-5G APOSOR360171-10G
6-Aminopyridine-3-boronic acid hydrochloride 95+%
6-Aminopyridine-3-boronic acid hydrochloride
Formel: C₅H₇BN₂O₂·ClH
Molekulargewicht: 174,393 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12198146
CAS-Nummer: 851524-96-4