4-Julolidine boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR360246-5GEA
1180
EUR
APOSOR360246-5G
APOSOR360246-1G
4-Julolidine boronic acid 95%
4-Julolidine boronic acid
Formel:
C₁₂H₁₆BNO₂ Molekulargewicht: 217,072 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03001757 CAS-Nummer: 391248-18-3 |