9,10-Bis(2-naphthyl)anthracene-2-ylboronic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR360482-1GEA 118 EUR
APOSOR360482-1G
9,10-Bis(2-naphthyl)anthracene-2-ylboronic acid 95+%
9,10-Bis(2-naphthyl)anthracene-2-ylboronic acid
Formel: C₃₄H₂₃BO₂
Molekulargewicht: 474,356 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11045063
CAS-Nummer: 867044-28-8