5-Carboxyfuran-2-boronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR360876-250MGEA 109 EUR
APOSOR360876-250MG
5-Carboxyfuran-2-boronic acid 96%
5-Carboxyfuran-2-boronic acid
Formel: C₅H₅BO₅
Molekulargewicht: 155,901 g/mol
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD04113807
CAS-Nummer: 852228-11-6