4,5-Dihydrofuran-3-boronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR361128-1GEA
1280
EUR
APOSOR361128-1G
APOSOR361128-250MG
4,5-Dihydrofuran-3-boronic acid, pinacol ester
4,5-Dihydrofuran-3-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₀H₁₇BO₃ Molekulargewicht: 196,051 g/mol Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD13182120 CAS-Nummer: 1046812-03-6 |