2-(Methoxycarbonyl)ethylboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR361330-5GEA
183
EUR
APOSOR361330-5G
APOSOR361330-25G
2-(Methoxycarbonyl)ethylboronic acid, pinacol ester
2-(Methoxycarbonyl)ethylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₀H₁₉BO₄ Molekulargewicht: 214,066 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10700159 CAS-Nummer: 1150561-77-5 |