3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
APOSOR361643-100MGEA
0
EUR
APOSOR361643-100MG
APOSOR361643-250MG
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole
Formel:
C₁₃H₁₇BN₂O₂ Molekulargewicht: 244,097 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368014 CAS-Nummer: 937366-55-7 |