(4-(4-Amino-3-methylphenyl)piperidin-1-yl)(cyclopropyl)methanone ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR361726-250MGEA 749 EUR
APOSOR361726-250MG
(4-(4-Amino-3-methylphenyl)piperidin-1-yl)(cyclopropyl)methanone ≥98%
(4-(4-Amino-3-methylphenyl)piperidin-1-yl)(cyclopropyl)methanone
Formel: C₁₆H₂₂N₂O
Molekulargewicht: 258,359 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30530548
CAS-Nummer: 1852497-07-4