3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR361730-100MGEA
238
EUR
APOSOR361730-100MG
APOSOR361730-250MG
APOSOR361730-1G
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine ≥98%
3-Phenyl-1-propyl-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₁₂H₁₅N₃ Molekulargewicht: 201,268 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14609384 CAS-Nummer: 3524-48-9 |