3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR361737-250MGEA 1790 EUR
APOSOR361737-250MG APOSOR361737-100MG
3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid ≥98%
3-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₉BrO₃
Molekulargewicht: 245,07 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09705973
CAS-Nummer: 749878-59-9