4-Hydroxy-6-methoxy-2-methylquinoline

Achtung

APOSOR3647-5GEA 0 EUR
APOSOR3647-5G APOSOR3647-1G APOSOR3647-25G
4-Hydroxy-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Hydroxy-6-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molekulargewicht: 189,211 g/mol
Schmelzpunkt: 301…305 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272322
CAS-Nummer: 15644-90-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR