3-Ethyl-2,3-dimethyl-1,2-oxaziridine ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR370058-25MGEA 382 EUR
APOSOR370058-25MG
3-Ethyl-2,3-dimethyl-1,2-oxaziridine ≥98%
3-Ethyl-2,3-dimethyl-1,2-oxaziridine
Formel: C₅H₁₁NO
Molekulargewicht: 101,147 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18642810
CAS-Nummer: 3400-16-6