2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR370067-100MGEA
499
EUR
APOSOR370067-100MG
APOSOR370067-250MG
2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid ≥98%
2-Methyl-2-(4-vinylphenyl)propanoic acid
Formel:
C₁₂H₁₄O₂ Molekulargewicht: 190,238 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30377216 CAS-Nummer: 1256584-72-1 |