2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR370078-250MGEA
666
EUR
APOSOR370078-250MG
APOSOR370078-100MG
2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid ≥98%
2-Ethyl-4-methoxy-3-methylbenzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molekulargewicht: 194,227 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20661011 CAS-Nummer: 1181770-76-2 |