3-(7-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR370088-1GEA
912
EUR
APOSOR370088-1G
3-(7-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid ≥98%
3-(7-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid
Formel:
C₁₁H₁₁BrO₃ Molekulargewicht: 271,107 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29053188 CAS-Nummer: 196597-68-9 |