3-Bromo-5-chloro-6-ethylpyrazine-2-carbonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR370091-1GEA
75.7
EUR
APOSOR370091-1G
3-Bromo-5-chloro-6-ethylpyrazine-2-carbonitrile ≥98%
3-Bromo-5-chloro-6-ethylpyrazine-2-carbonitrile
Formel:
C₇H₅BrClN₃ Molekulargewicht: 246,492 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD30532902 CAS-Nummer: 2043020-03-5 |