N-[1-(2-Naphthalenyl)ethyl]formamide ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR370095-1GEA 546 EUR
APOSOR370095-1G
N-[1-(2-Naphthalenyl)ethyl]formamide ≥98%
N-[1-(2-Naphthalenyl)ethyl]formamide
Formel: C₁₃H₁₃NO
Molekulargewicht: 199,248 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13250145
CAS-Nummer: 273384-77-3